1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1597-25G B1597-5G
TCIAB1597-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB1597-25G TCIAB1597-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (par GC)
1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,240 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00012132
Numéro CAS: 775-15-5
EINECS: 212-273-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité