2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 609 EUR InStock
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191321
Numéro CAS: 37865-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité