2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromocyclohexadiene-1,4-dione, Bromoquinone
B1601-1G B1601-5G
TCIAB1601-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB1601-1G TCIAB1601-5G
2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (par GC)
2-Bromo-1,4-benzoquinone
Formule: C₆H₃BrO₂
MW: 186,99 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00189377
Numéro CAS: 3958-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité