1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Decylbromobenzene
B1611-1G B1611-25G B1611-5G
TCIAB1611-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1611-1G TCIAB1611-25G TCIAB1611-5G
1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (par GC)
1-Bromo-4-decylbenzene
Formule: C₁₆H₂₅Br
MW: 297,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061112
Numéro CAS: 106418-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité