1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Bicyclohexyl-4,4'-diol, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxydicyclohexyl
B1621-25G B1621-500G
TCIAB1621-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB1621-25G TCIAB1621-500G
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012056
Numéro CAS: 20601-38-1
EINECS: 243-908-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité