1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1623-1G B1623-5G
TCIAB1623-1GEA 167 EUR InStock
TCIAB1623-1G TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formule: C₇H₁₀BrN
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191324
Numéro CAS: 100779-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité