Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1627-10GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1627-10G
N-ɑ-Boc-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-alpha-Boc-L-asparagine


Formule: C₉H₁₆N₂O₅
MW: 232,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038152
Numéro CAS: 7536-55-2
EINECS: 231-405-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité