5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Benzyl Ester, N-Boc-L-glutamic Acid 5-Benzyl Ester, 5-Benzyl N-Boc-L-glutamate, Boc-Glu(OBzl)-OH
B1633-25G B1633-5G
TCIAB1633-25GEA 115 EUR InStock
TCIAB1633-25G TCIAB1633-5G
5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
MW: 337,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065569
Numéro CAS: 13574-13-5
EINECS: 237-007-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=2, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité