2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Oxydi(benzyl Alcohol)
B1643-1G B1643-5G
TCIAB1643-1GEA 181 EUR InStock
TCIAB1643-1G TCIAB1643-5G
2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether
Formule: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191613
Numéro CAS: 10038-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité