Tris(hexafluoroisopropyl)borate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boric Acid Tris(hexafluoroisopropyl) Ester
B1645-1G B1645-5G
TCIAB1645-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB1645-1G TCIAB1645-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Formule: C₉H₃BF₁₈O₃
MW: 511,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191615
Numéro CAS: 6919-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité