Bis(2-formylphenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Diformyldiphenyl Ether, 2,2'-Oxydibenzaldehyde
B1646-1G B1646-10G
TCIAB1646-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1646-1G TCIAB1646-10G
Bis(2-formylphenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Bis(2-formylphenyl)ether
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00191616
Numéro CAS: 49590-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité