N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-p-toluenesulphonamide, tert-Butyl tosylcarbamate
B1648-10G B1648-25G
TCIAB1648-10GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB1648-10G TCIAB1648-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₂H₁₇NO₄S
MW: 271,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134267
Numéro CAS: 18303-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité