(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Gln-OH, N(α)-Boc-L-glutamine, Nalpha-Boc-L-glutamine
B1649-10G B1649-25G
TCIAB1649-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1649-10G TCIAB1649-25G
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₅
MW: 246,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065571
Numéro CAS: 13726-85-7
EINECS: 237-296-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -4.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité