4,4'-[4,4'-Biphényldiylbis(oxy)]dianiline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl, 4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
B1671-25G B1671-5G
TCIAB1671-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB1671-25G TCIAB1671-5G
4,4'-[4,4'-Biphényldiylbis(oxy)]dianiline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-[4,4'-Biphényldiylbis(oxy)]dianiline
Formule: C₂₄H₂₀N₂O₂
MW: 368,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039151
Numéro CAS: 13080-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité