2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Isopropylidenebis(cyclohexanone)
B1672-25G B1672-5G
TCIAB1672-25GEA 403 EUR InStock
TCIAB1672-25G TCIAB1672-5G
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (par GC)
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane
Formule: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191618
Numéro CAS: 7418-16-8
EINECS: 231-035-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité