N-Benzylcinchonidinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) catalyseur de transfert de phase chiral
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1683-10GEA 136 EUR InStock
TCIAB1683-10G
N-Benzylcinchonidinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) catalyseur de transfert de phase chiral
N-Benzylcinchonidinium chloride
Formule: C₂₆H₂₉ClN₂O
MW: 420,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082422
Numéro CAS: 69257-04-1
EINECS: 273-938-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -182.0 to -188.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité