1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (par GC) réactif protecteur pour les amines primaires
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1688-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB1688-5G TCIAB1688-25G
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (par GC) réactif protecteur pour les amines primaires
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Formule: C₆H₁₆Cl₂Si₂
MW: 215,26 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000505
Numéro CAS: 13528-93-3
EINECS: 236-871-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité