N-Benzylcinchoninium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de transfert de phase chiral
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1689-5GEA 101 EUR InStock
TCIAB1689-5G
N-Benzylcinchoninium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de transfert de phase chiral
N-Benzylcinchoninium chloride
Formule: C₂₆H₂₉ClN₂O
MW: 420,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082423
Numéro CAS: 69221-14-3
EINECS: 273-915-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +167 to +174 deg (C=0.4, MeOH:H2O=1:5)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité