(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1695-1G B1695-5G
TCIAB1695-1GEA 120 EUR InStock
TCIAB1695-1G TCIAB1695-5G
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (par GC)
(2-Bromoallyl)trimethylsilane
Formule: C₆H₁₃BrSi
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043054
Numéro CAS: 81790-10-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité