N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
B1700-1G B1700-5G
TCIAB1700-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1700-1G TCIAB1700-5G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 125,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012598
Numéro CAS: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité