N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1701-1G B1701-5G
TCIAB1701-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB1701-1G TCIAB1701-5G
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Formule: C₁₁H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00008799
Numéro CAS: 3376-24-7
EINECS: 222-168-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité