2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1704-25G B1704-5G
TCIAB1704-25GEA 1440 EUR InStock
TCIAB1704-25G TCIAB1704-5G
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
MW: 334,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191619
Numéro CAS: 47250-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité