5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromocoumaran-7-carboxylic Acid
B1705-1G B1705-5G
TCIAB1705-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1705-1G TCIAB1705-5G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₇BrO₃
MW: 243,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191391
Numéro CAS: 41177-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 230.0 to 235.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité