Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1707-25G B1707-100G
TCIAB1707-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB1707-25G TCIAB1707-100G
Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Formule: C₃H₇BrO₃S
Numéro MDL: MFCD00024999
Numéro CAS: 55788-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité