2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
B1711-25G B1711-5G B1711-1G
TCIAB1711-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1711-25G TCIAB1711-5G TCIAB1711-1G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formule: C₁₄H₁₀F₆N₂
MW: 320,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190155
Numéro CAS: 341-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité