N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: POBN, N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl)nitrone N'-Oxide, α-(4-Pyridyl-1-Oxide)-N-t-butylnitrone, N-(4-Pyridylmethylene)-tert-butylamine N,N'-Dioxide, ɑ-(4-Pyridyl N-Oxide)-N-tert-butylnitrone
B1735-1G B1735-5G
TCIAB1735-1GEA 201 EUR InStock
TCIAB1735-1G TCIAB1735-5G
N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-tert-Butyl-alpha-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041022
Numéro CAS: 66893-81-0
EINECS: 266-512-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité