1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1745-1G B1745-5G
TCIAB1745-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB1745-1G TCIAB1745-5G
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol
Formule: C₇H₁₂O₅S₂
MW: 240,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671498
Numéro CAS: 67006-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité