(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3-Boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
B1759-1G B1759-5G
TCIAB1759-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB1759-1G TCIAB1759-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (par GC)
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209557
Numéro CAS: 102308-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -98.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité