1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis((trimethylsilyl)oxy)cyclobut-1-ene
B1768-1G B1768-5G
TCIAB1768-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1768-1G TCIAB1768-5G
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (par GC)
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene
Formule: C₁₀H₂₂O₂Si₂
MW: 230,45 g/mol
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00010798
Numéro CAS: 17082-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité