(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-1-trimethylsilylethylene, alpha-Trimethylsilylvinyl Bromide
B1769-1G B1769-5G
TCIAB1769-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1769-1G TCIAB1769-5G
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (par GC)
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
Formule: C₅H₁₁BrSi
MW: 179,13 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014927
Numéro CAS: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité