Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (par GC)
Bis(2-morpholinoethyl)ether
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₃
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00072740
Numéro CAS: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité