2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1796-25G B1796-500G
TCIAB1796-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1796-25G TCIAB1796-500G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (par GC)
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00080480
Numéro CAS: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité