4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B1806-25G B1806-5G
TCIAB1806-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1806-25G TCIAB1806-5G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671503
Numéro CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité