4-tert-Butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1811-25G B1811-5G
TCIAB1811-25GEA 443 EUR InStock
TCIAB1811-25G TCIAB1811-5G
4-tert-Butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD00222366
Numéro CAS: 1625-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité