Bis(hexamethylene)triamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6,6'-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
B1814-25G B1814-400G
TCIAB1814-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1814-25G TCIAB1814-400G
Bis(hexamethylene)triamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(hexamethylene)triamine
Formule: C₁₂H₂₉N₃
MW: 215,39 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00010448
Numéro CAS: 143-23-7
EINECS: 205-593-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité