Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
B1820.0005 B1820-1G B1820-5G
TCIAB1820.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB1820.0005 TCIAB1820-1G TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formule: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 81°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00031518
Numéro CAS: 17435-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité