2-Butyl-1-benzofurane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1824-25G B1824-100G
TCIAB1824-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB1824-25G TCIAB1824-100G
2-Butyl-1-benzofurane ≥99.0% (par GC)
2-Butyl-1-benzofurane
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00005851
Numéro CAS: 4265-27-4
EINECS: 224-250-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité