Décanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12095090EA 59.6 EUR InStock
EHERC12095090
Décanoate de méthyle
Décanoate de méthyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Numéro MDL: MFCD00009580
Numéro CAS: 110-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité