ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1850-25G B1850-500G
TCIAB1850-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1850-25G TCIAB1850-500G
ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha'-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
Formule: C₂₈H₃₄O₂
MW: 402,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321133
Numéro CAS: 36395-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité