Nε-(tert-Butoxycarbonyl)-Nɑ-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1862-25G B1862-5G
TCIAB1862-25GEA 381 EUR InStock
TCIAB1862-25G TCIAB1862-5G
Nε-(tert-Butoxycarbonyl)-Nɑ-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nepsilon-(tert-Butoxycarbonyl)-Nalpha-carbobenzoxy-L-lysine
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₆
MW: 380,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062271
Numéro CAS: 2389-60-8
EINECS: 219-223-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité