4-Biphenyl benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1866-25G B1866-5G
TCIAB1866-25GEA 440 EUR InStock
TCIAB1866-25G TCIAB1866-5G
4-Biphenyl benzoate ≥98.0% (par GC)
4-Biphenyl benzoate
Formule: C₁₉H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00223541
Numéro CAS: 2170-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité