N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1871-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1871-5G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) ≥98.0% (par GC) réactif de triflatation
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191834
Numéro CAS: 145100-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité