5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-Bromo-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde, 5-Bromo-5'-formyl-2,2'-bithiophene
B1874-1G B1874-5G
TCIAB1874-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB1874-1G TCIAB1874-5G
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde
Formule: C₉H₅BrOS₂
MW: 273,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321134
Numéro CAS: 110046-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité