4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B1877-25ML B1877-500ML
TCIAB1877-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1877-25ML TCIAB1877-500ML
4-tert-Butylstyrene ≥90.0% (par GC) stabilisé
4-tert-Butylstyrene
Formule: C₁₂H₁₆
Point d'éclair: 81°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065126
Numéro CAS: 1746-23-2
EINECS: 217-126-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité