Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
B1880-25G B1880-5G
TCIAB1880-25GEA 604 EUR InStock
TCIAB1880-25G TCIAB1880-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formule: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237,14 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00037103
Numéro CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&vid=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité