(+)-Bicuculline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1890-25MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAB1890-25MG
(+)-Bicuculline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(+)-Bicuculline
Formule: C₂₀H₁₇NO₆
MW: 367,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005006
Numéro CAS: 485-49-4
EINECS: 207-619-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +127.0 to +132.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité