3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-bromo-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole
B1899-1G B1899-25G B1899-5G
TCIAB1899-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB1899-1G TCIAB1899-25G TCIAB1899-5G
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₃H₂₄BrNSi
MW: 302,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321136
Numéro CAS: 87630-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4e8c4250556fa97dd74e00df7eb06add171b75&vid=bc4e8c4250556fa97dd74e00df7eb06add171b75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité