Benzeneruthenium(II) chloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
B1902-1G B1902-5G
TCIAB1902-1GEA 169 EUR InStock
TCIAB1902-1G TCIAB1902-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formule: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
MW: 500,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064686
Numéro CAS: 37366-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité