N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide ≥96.0% (par GC) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
Fournisseur: TCI
Danger
B1906-5G B1906-1G
TCIAB1906-5GEA 185 EUR InStock
TCIAB1906-5G TCIAB1906-1G
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide ≥96.0% (par GC) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
Formule: C₁₄H₃₃NOSi₂
MW: 287,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321138
Numéro CAS: 82112-21-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité