4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4-Bis(bromomethyl)biphenyl
B1921-1G B1921-5G B1921-25G
TCIAB1921-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB1921-1G TCIAB1921-5G TCIAB1921-25G
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094419
Numéro CAS: 20248-86-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&vid=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité